Merck
SYNF224250
Synthware four neck round bottom flask with angled side necks
borosilicate glass flask, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F224250, 4-neck reaction flask
Größe auswählen
1 EA
CHF 134.00
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 134.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Verbindung
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F224250
Allgemeine Beschreibung
Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)