Merck
SYNF161100
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware F161100, Glass reaction flask
Größe auswählen
1 EA
CHF 129.00
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 129.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F161100
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)