Merck
SYNC384640C
Synthware chromatography column with reservoir, fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 457 mm
Synonym(e):
Synthware C384640C, glass chromatograpy column
Größe auswählen
1 EA
CHF 289.00
CHF 289.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 289.00
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
CHF 289.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Verbindung
joint: ST/NS35/20
Qualität
for chromatography
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C384640C
Methode(n)
HPLC: suitable
ID × L
40.0 mm × 457 mm
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
With a coarse porosity fritted disc to support packing ,with 35/20 spherical joint. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)