Merck
SYNC366060
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 53.0 mm, L 610 mm
Synonym(e):
Synthware C366060, glass chromatograpy column
Größe auswählen
1 EA
CHF 204.00
CHF 204.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 204.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 204.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C366060
ID
53.0 mm
Länge
610 mm
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)