Merck
SYNC361720C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 203 mm
Synonym(e):
Synthware C361720C, glass chromatograpy column
Größe auswählen
1 EA
CHF 115.00
CHF 115.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 115.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 115.00
Check Cart for Availability
Qualität
for chromatography
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C361720C
Länge
203 mm
Eignung
suitable for chromatography
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)