Merck
SYNA462424
Synthware modified anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware A462424, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
Größe auswählen
1 EA
CHF 153.00
CHF 153.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 153.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 153.00
Check Cart for Availability
Verbindung
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A462424
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam overflow from being drawn into the condenser.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)