Merck
SYNA451922
Synthware inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware A451922, thermometer inlet adapter
Größe auswählen
1 EA
CHF 19.00
CHF 19.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 19.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 19.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A451922
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For use with gas inlet tubes or plain stem thermometers. Supplied with one holed rubber adapter.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)