Merck
SYNA289250
Synthware anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware A289250, splash-guard adapter
Größe auswählen
1 EA
CHF 119.00
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 119.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Verbindung
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A289250
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)