Merck
SYNA254024
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 40/50, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware A254024, glass connecting adapter
Größe auswählen
1 EA
CHF 59.20
CHF 59.20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 59.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 59.20
Check Cart for Availability
Verbindung
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top40/50
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A254024
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synthware enlarging adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The top joint (40/50) is larger that the bottom joint (24/40).
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)