Merck
SYNA232424
Synthware anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware A232424, rotary evaporator bump trap
Größe auswählen
1 EA
CHF 152.00
CHF 152.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 152.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 152.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Juni 2025
Verbindung
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A232424
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam from being carryover.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)