Merck
SYNA232414
Synthware anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware A232414, rotary evaporator bump trap
Größe auswählen
1 EA
CHF 129.00
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 129.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Verbindung
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A232414
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam from being carryover.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)