Merck
SYNA202434
Synthware reducing adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 34/45
Synonym(e):
Synthware A202434, glass reducing adapter, connecting adapter
Größe auswählen
1 EA
CHF 36.50
CHF 36.50
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 36.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 36.50
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Verbindung
bottom joint: ST/NS34/45
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A202434
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synthware reducing adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The bottom joint (34/45) is larger than the top joint (24/40).
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)