Merck
SLWSSD106K
Pyrex® Spare glass keys, straight key bore
bore 6.0 mm , key
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware SSD106K
Größe auswählen
1 EA
CHF 33.00
CHF 33.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 33.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 33.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
SSD106K
SciLabware
Bohrung
6.0 mm , key
Absperrhahndurchm.
14.5 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Replacement keys for SSD: series stopcocks
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Supplied complete with key retaining device
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)