Merck
SLWSSD102K
Pyrex® Spare glass keys, straight key bore
bore 1.5 mm , key
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware SSD102K
Größe auswählen
1 EA
CHF 30.20
CHF 30.20
Voraussichtliches Versanddatum18. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 30.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 30.20
Voraussichtliches Versanddatum18. April 2025
Hersteller/Markenname
SSD102K
SciLabware
Bohrung
1.5 mm , key
Absperrhahndurchm.
12.5 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Replacement keys for SSD: series stopcocks
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Supplied complete with key retaining device
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Keys are supplied complete with silicone ′O′ ring and PP retaining device• Keys are fully interchangeable
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)