Merck
SLW1628/10M
Pyrex® Test tubes with standard ground stoppers
graduated, 10 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1628/10M
Größe auswählen
10 EA
CHF 207.00
CHF 207.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 207.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.11
CHF 207.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
polyethylene stopper
Verbindung
joint stopper14/23
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated
graduations
Push fit
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1628/10M
AD × L
18 mm × 125 mm
Kapazität
10 mL
10 mL
Röhrchendurchm.
18 mm
Allgemeine Beschreibung
  • With white enamel graduations to indicate capacity
  • Pyrex borosilicate glass construction provides excellent resistance to chemical attack and thermal shock
  • Supplied with interchangeable polyethylene stopper
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)