Merck
SLW1531/10D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
1000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1531/10D
Größe auswählen
5 EA
CHF 425.00
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 425.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.17
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
1531/10D
SciLabware
Grundkörperdurchm.
111 mm
Flasche H
200 mm
Kapazität
1000 mL
1000 mL
Hals ID
28 mm
Olivenabmessungen
9 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Tubular side arm for attachment of 9 mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)