Merck
SLW1526/18D
Pyrex® Reagent bottles, unground narrow neck
capacity 10000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1526/18D
Größe auswählen
1 EA
CHF 308.00
CHF 308.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 308.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 308.00
Check Cart for Availability
Materialien
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
Verbindung
Joints ST/NS neck (59)
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1526/18D
Flaschendurchm. × H
227 mm × 398 mm
Kapazität
10000 mL
Hals ID
59 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with ISO 4796
  • Borosilicate glass with unground neck
  • For use with rubber stoppers (not supplied)
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)