Merck
SLW1521/04D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 100 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1521/04D
Größe auswählen
10 EA
CHF 382.00
CHF 382.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 382.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 382.00
Check Cart for Availability
Materialien
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Verbindung
Joints ST/NS neck (14)
joint stopper14/15
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1521/04D
Flaschendurchm. × H
54 mm × 106 mm , With stopper
Kapazität
100 mL
Hals ID
14 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Borosilicate glass
  • Complies with ISO 4796-2
  • With ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
  • Spare replacement glass stoppers are available
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)