Merck
SLW1470/12D
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
900 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1470/12D
Größe auswählen
10 EA
CHF 344.00
CHF 344.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 344.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 344.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1470/12D
Durchm. × H
140 mm × 75 mm
Kapazität
900 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Complies to DIN 12337
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)