Merck
S706752
Sigma-Aldrich
2-NAPHTHYL BENZOATE-
Größe auswählen
50 MG
CHF 191.00
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 191.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)