Merck
S46052
4-METHYL-4-({5-[(4-METHYLMORPHOLIN-4-IUM-4-YL)METHYL]-1,4-DIOXAN-2-YL}METHYL)MORPHOLIN-4-IUM DIIODIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C16H32I2N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
570.253
MDL-Nummer: