Merck
S26647
(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-NAPHTHALEN-1-YL-THIOUREIDO)-ET)-CARBAMIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C16H16Cl3N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.748
MDL-Nummer: