Merck
S168696
2-(2-{[2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)ETHYL]AMINO}ETHYL)-1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H17N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.376
MDL-Nummer: