Merck
S12654
4-METHYL-N-[METHYL(4-METHYLPHENYL)OXIDO-LAMBDA(4)-SULFANYLIDENE]BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C15H17NO3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.436
MDL-Nummer: