Merck
RNI00118
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-3-(2-tetrahydropyranyloxy)-1-propyne
Größe auswählen
1 G
CHF 298.00
CHF 298.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 298.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O2
Molekulargewicht:
168.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
CHF 298.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
SMILES String
CC(C#C)(C)OC1CCCCO1
InChIKey
IVDREIWJWDVUGO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)