Wichtige Dokumente
RNI00021
4-Hydroxyphenylboronic acid MIDA ester
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
solid
SMILES String
O=C(CN(C)CC(O1)=O)OB1C2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C11H12BNO5/c1-13-6-10(15)17-12(13,18-11(16)7-13)8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,14H,6-7H2,1H3
InChIKey
WUVDNEDXFYTLIX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)