Merck
R972290
N'-[(E,2Z)-2-BROMO-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-2-[(4-ETHYL-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H20BrN5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.394
MDL-Nummer: