Merck
R961329
3-(4-METHYLPHENYL)-1-[2-(4-METHYLPHENYL)-2-OXOETHYL]-6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H27BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
439.4
MDL-Nummer: