Merck
R960195
2-[(4-BROMOANILINO)METHYL]-N-(4-BROMOPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO-1,2A,8A-TRIAZACYCLOPENTA[CD]AZULENE-3-CARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C30H27Br2N5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
665.455
MDL-Nummer: