Merck
R956058
(2E)-N-(4-CHLOROPHENYL)-2-(3-METHYL-5-OXO-1-PHENYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)-2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]HYDRAZONO}ETHANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H22ClN5O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
524.002
MDL-Nummer: