Merck
R942928
N-[2-((2E)-2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)-2-OXOETHYL]-3-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H22BrN5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.402
MDL-Nummer: