Merck
R912379
N'-[(E)-(5-BROMO-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H21BrN4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
509.429
MDL-Nummer: