Merck
R868264
2-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-7-YL METHYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H18ClN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.861
MDL-Nummer: