Merck
R861340
DIETHYL 2,6-DIMETHYL-4-[3-(2-NAPHTHYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C32H31N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.622
MDL-Nummer: