Merck
R857750
N-(1-ADAMANTYL)-2-[(3-ALLYL-4-OXO-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H29N3O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
455.646
MDL-Nummer: