Merck
R857564
METHYL 4-(3-{[(3-ALLYL-4-OXO-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-1-YL)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H27N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
533.673
MDL-Nummer: