Merck
R854441
ETHYL 4-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-({[(4-OXO-3-PHENYL-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C32H29N3O6S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
647.796
MDL-Nummer: