Merck
R853046
2-{4-[(7-METHYL-4-OXO-3-PHENYL-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]BUTYL}-1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C29H27N3O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
529.685
MDL-Nummer: