Merck
R833010
ALLYL (2E)-2-(4-ISOPROPYLBENZYLIDENE)-5-(4-METHOXYPHENYL)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H28N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
488.61
MDL-Nummer: