Merck
R820237
2-(1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-7H-PURIN-7-YL)-N'-[(E)-(4-ETHOXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H22N6O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.424
MDL-Nummer: