Merck
R799173
9-METHYL-2-[(2-PHENYLETHYL)AMINO]-3-((E)-{[(E)-2-PHENYLETHYL]IMINO}METHYL)-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H26N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.523
MDL-Nummer: