Merck
R783846
N'-[(E)-(3-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H17BrClN5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
526.846
MDL-Nummer: