Merck
R696390
BUTYL 4-{[({1-[(4-BROMOBENZOYL)AMINO]-2,2,2-TRICHLOROETHYL}AMINO)CARBOTHIOYL]AMINO}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H21BrCl3N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
581.747
MDL-Nummer: