Merck
R696374
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,5-DIMETHOXYANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H24Cl3N3O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
552.865
MDL-Nummer: