Merck
R648116
3,3,6,6-TETRAMETHYL-9-[5-(3-NITROPHENYL)-2-FURYL]-3,4,6,7,9,10-HEXAHYDRO-1,8(2H,5H)-ACRIDINEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H28N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.535
MDL-Nummer: