Merck
R608076
ETHYL 4,5-DIMETHYL-2-({[(2-THIENYLCARBONYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C15H16N2O3S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.498
MDL-Nummer: