Merck
R572349
3-ME-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H13Cl4F3N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.113
MDL-Nummer: