Merck
R553050
ETHYL {[3-METHYL-7-(2-METHYL-2-PROPENYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]SULFANYL}ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C14H18N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.388
MDL-Nummer: