Merck
R541311
(3-BENZOYL-4-BENZYL-4H-BENZO[D]PYRROLO[1,2-A]IMIDAZOL-1-YL)(THIOPHEN-2-YL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C29H20N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.559
MDL-Nummer: