Merck
R494135
2-CHLORO-6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO[C]CHROMEN-3-YL 2-{[(BENZYLOXY)CARBONYL]AMINO}-4-(METHYLSULFANYL)BUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H26ClNO6S
Molekulargewicht:
516.017
MDL-Nummer: